产品名称
Sigma 7-9®®, ≥99% (titration), crystalline
描述
aminopeptidase substrate
方案
≥99% (titration)
表单
crystalline
储存条件
dry at room temperature
技术
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
杂质
≤0.5% water (Karl Fischer)
颜色
white to off-white
pH值(酸碱度)
10.5-12
有效pH范围
7-9
pKa (25 °C)
8.1
沸点
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
溶解性
water: 0.667 g/mL, clear, colorless to faintly yellow
吸附
≤0.4 at 290 at 40%
应用
clinical research
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
SMILES字符串
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
此外,Tris 有助于增强细胞膜的渗透性。这种化合物在其用于制备与生物体液相容的缓冲液,作为标准 pH 溶液,促进乳酸脱氢酶测定、原位杂交和细胞蛋白质提取等实验方案的实验室中不可或缺。
应用
- :作为样品制备的缓冲液,用于涉及酶联免疫吸附测定 (ELISA) 的研究
- 作为样品制备的缓冲液,用于免疫组织化学和免疫荧光研究
特点和优势
- 适用于生物和生化研究
- 在 pH 7-9 (25 °C)范围内有效缓冲,pKa 为 8.1 (25 °C)
其他说明
对于精确的应用,使用经过精心校准的 pH 计和玻璃/甘汞组合电极。
法律信息
可比产品
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
相关内容
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.