主要文件
5.43838
Supelco
磷酸氢二钠
anhydrous for HPLC LiChropur
别名:
磷酸钠 二元, 磷酸二钠, 磷酸二钠, 磷酸氢二钠, 磷酸氢钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Na2HPO4
CAS号:
分子量:
141.96
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116105
EC索引号:
231-448-7
NACRES:
NB.21
等级
anhydrous
质量水平
表单
solid
技术
HPLC: suitable
pH值(酸碱度)
8.7-9.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
mp
250 °C
溶解性
77 g/L
堆积密度
880 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • 使用反相液相色谱对七种药物(代表最常用的抗高血压药物类别)进行同步分离:其联合制剂的分析应用。:该研究利用反相液相色谱过程中的磷酸氢二钠对联合制剂中的多种降压药进行分析分离,提高了药物分析的精密度和效率(Ebeid et al., 2014)。
  • [采用高效液相色谱-电化学检测法研究针刺对家兔血浆及脑组织中单胺类递质的影响]。:在HPLC方法中使用磷酸氢二钠作为缓冲剂,研究针刺对兔血浆和脑组织中单胺水平的影响,为中医治疗提供生化反应的见解(Hou et al., 2002)。
  • 制剂对放射性碘甲状腺摄取减少的影响。:该研究探讨了磷酸氢二钠在放射性药物处方中的作用,特别是其对甲状腺摄取放射性碘的影响,对提高核医学的诊断和治疗应用具有重要意义(Yu et al., 2002)。
其他说明
Discover LiChropurreagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相关产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
访问文档库
商品
Separation and identification of oligonucleotides differing by one base in length using Size Exclusion Chromatography combined with multi-angle light scattering (SEC-MALS) detector.