Merck
T4661
Sigma-Aldrich
Trizma ®
≥99.9% (titration), crystalline
别名:
2-氨基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇, THAM, Tris 碱, 三羟甲基氨基甲烷, 氨基丁三醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2C(CH2OH)3
CAS号:
分子量:
121.14
Beilstein:
741883
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352104
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.25
描述
aminopeptidase substrate
质量水平
方案
≥99.9% (titration)
表单
crystalline
缺失
≤5% (loss on drying, 110 °C)
颜色
white
pH值(酸碱度)
10.0-11.5
有效pH范围
7-9
pKa (25 °C)
8.1
沸点
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
溶解性
water: soluble (400 g plus 600 mL of water)
λ
(290nm < 0.05)
in 5 mM Tris; DNA (40% (w/w))
应用
diagnostic assay manufacturing
SMILES字符串
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Tris是用于生物化学和分子生物学公认的基础标准品和缓冲液。它可以单独用作缓冲液或混合缓冲液配方的组分,如Tris-EDTA(TE)缓冲液、Tris-乙酸盐-EDTA(TAE)缓冲液、Tris-硼酸盐-EDTA(TBE)缓冲液等。 它具有高纯度、较稳定、相对不吸湿、并且具有高的当量。
应用
Tris base已被用于:
  • 作为细胞破裂的裂解缓冲液的组分
  • 制备用于PAGE(聚丙烯酰胺凝胶电泳)的TBE溶液
  • 肽核酸(PNA)的双链复合物及其互补DNA序列的研究中(通过使用阴离子交换HPLC)
  • 毛细管电色谱和生育酚和生育三烯酚的紫外分析中
包装
所有规格与 T1503 相同。在生物技术方面,用于诊断或制造。请咨询最小起订量。
分析说明
未经过热原测试。可提供包含批次特定信息的分析证书。
其他说明
所有缓冲液的 pH 值都取决于温度和浓度。Tris 缓冲液,温度每降低 1°C,pH 值增加约 0.03 个单位,每稀释十倍 pH 值降低0.03-0.05 个单位。
对于精确的应用,使用经过精心校准的 pH 计和玻璃/甘汞组合电极。
法律信息
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Accumulated lipids rather than the rigid cell walls impede the extraction of genetic materials for effective colony PCRs in Chlorella vulgaris.
Tear CJY, et al.
Microbial cell factories, 12(1), 106-106 (2013)
Enzymatic Activity Assays for Base Excision Repair Enzymes in Cell Extracts from Vertebrate Cells.
Caglayan M, et al.
Bio-protocol, 5(11) (2015)
Genome-wide mapping of embedded ribonucleotides and other noncanonical nucleotides using emRiboSeq and EndoSeq
Ding J, et al.
Nature Protocols, 10(9), 1433-1433 (2015)
Capillary electrochromatographic evaluation of vitamin active oil constituents: tocopherols and tocotrienols.
Abidi SL and Rennick KA
Journal of Chromatography A, 913(1-2), 379-386 (2001)
Recognition and strand displacement of DNA oligonucleotides by peptide nucleic acids (PNAs). High-performance ionexchange chromatographic analysis
Lesignoli F, et al.
Journal of Chromatography A, 922(1-2), 177-185 (2001)