Merck
79884
Supelco
乙二胺四乙酸 二钠盐 二水合物
suitable for HPLC, LiChropur, 99.0-101.0% (KT)
别名:
EDTA 二钠盐, EDTA-Na2, 乙二胺四乙酸Na2, 乙二胺四乙酸盐 二钠盐 二水合物, 二钠乙二胺四乙酸盐 二水合物, 依地酸钙钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
CAS号:
分子量:
372.24
Beilstein:
3900609
EC 号:
UNSPSC代码:
12352107
NACRES:
NA.21
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
方案
99.0-101.0% (KT)
表单
crystals
质量
LiChropur
技术
HPLC: suitable
mp
248 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
痕量阳离子
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: ≤0.145
λ: 280 nm Amax: ≤0.025
SMILES字符串
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI key
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
二价阳离子的螯合剂。 对需要二价阳离子发挥活性的酶,比如金属蛋白酶具有抑制作用。
推荐产品
探索最适于 HPLCLC-MS 分析的 LiChropur 试剂
法律信息
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相关产品
产品编号
说明
价格
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
靶器官
Respiratory Tract
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)