主要文件
SLGV033N
Millipore
Millex PVDF 针式过滤器
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, non-sterile, hydrophilic
别名:
0.22 μm PVDF针式过滤器, Durapore® PVDF针式过滤器, Millex-GV 针式过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
物料
PVDF membrane
polypropylene housing
质量水平
无菌性
non-sterile
产品线
Millex
特点
holdup volume≤ 80 μL (after air purge)
hydrophilic
制造商/商品名称
Millex
参数
45 °C max. temp.
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
技术
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
高度
27 mm
直径
33 mm
过滤面积
4.5 cm2
体积
100 mL
颜色
yellow
基质
Durapore®
孔径
0.22 μm
输入
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
泡点
≥3.45 bar, air with water at 23 °C
配件
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
运输
ambient
相关类别
一般描述
具有 Durapore(PVDF)滤膜的未灭菌 Millex 针式过滤器概述
•低蛋白结合,可最大程度减少与样品的相互作用并最大程度地提高回收率
•与水性和温和的有机溶液兼容
•提供 0.22 μm 和 0.45 μm 的孔径和三种直径,以满足您的应用需求
•外壳材料是聚丙烯或高密度聚乙烯(HDPE),可萃取物含量低,化学相容性广
提供多种包装尺寸:
以 NS(------- Ns)结尾的 SKU:50 个/包
以 NL(------- NL)结尾的 SKU:100 个/包
以 TL(------- TL)结尾的 SKU:100 个/包这些针头式过滤器有一个管出口
以 NB(------- Nb)结尾的 SKU:250 个/包
以 NK(------- NK)结尾的 SKU:1000 个/包
应用:
在进行 UHPLC、HPLC、LC-MS 和质谱之前的样品过滤;溶剂过滤;生物样品和蛋白质溶液过滤
产品规格
仅供一般实验室使用
法律信息
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
访问文档库
商品
Syringe membrane filter selection and validation methods to assess analyte loss due to membrane filter adsorption in pharmaceutical quality control (QC) testing.
Syringe membrane filter selection and validation methods to assess analyte loss due to membrane filter adsorption in pharmaceutical quality control (QC) testing.
针头式膜滤器选择和验证方法,用于评估制药质量控制 (QC) 测试中由于膜滤器吸附而造成的分析物损失。
Syringe membrane filter selection and validation methods to assess analyte loss due to membrane filter adsorption in pharmaceutical quality control (QC) testing.
查看所有结果