主要文件
SLHVX13
Millipore
Millex PVDF 针式过滤器
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile, hydrophilic
别名:
0.45 μm PVDF针式过滤器, Durapore® PVDF针式过滤器, Millex-HV针式过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
物料
PVDF membrane
polypropylene housing
质量水平
无菌性
non-sterile
产品线
Millex
特点
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
制造商/商品名称
Millex
参数
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
101 L/min flow rate
101 mL/min-cm2 water flow rate
45 °C max. temp.
技术
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
高度
21 mm
直径
13 mm
过滤面积
0.8 cm2
体积
10 mL
颜色
yellow
基质
Durapore®
孔径
0.45 μm
输入
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
泡点
≥1.5 bar, air with water at 23 °C
配件
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
运输
ambient
一般描述
具有Durapore(PVDF)滤膜的未灭菌 Millex 针式过滤器概述
•低蛋白结合,可最大程度减少与样品的相互作用并最大程度地提高回收率
•与水性和温和的有机溶液兼容
•提供0.22 μm和0.45 μm的孔径和三种直径,以满足您的应用需求
•外壳材料是聚丙烯或高密度聚乙烯(HDPE),可萃取物含量低,化学相容性广
提供多种包装尺寸:
以NS(------- Ns)结尾的SKU:50个/包
以 NL(------- NL)结尾的SKU:100个/包
以 TL(------- TL)结尾的SKU:100个/包这些针头式过滤器有一个管出口
以NB(-------Nb)结尾的SKU:250个/包
以NK(-------NK)结尾的SKU:1000个/包
应用:
在进行UHPLC、HPLC、LC-MS和质谱之前的样品过滤;溶剂过滤;生物样品和蛋白质溶液过滤
滤器编码:HV
应用
孔径 0.45 µm,直径 13 mm,Millex-HV Durapore®(PVDF)滤膜,亲水性
包装
非无菌
产品规格
仅供一般实验室使用
外形
色码:黄色
法律信息
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
访问文档库
商品
Quantitative analysis of Hydroxymethylfurfural in honey using a Chromolith® HighResolution RP-18e column without the common Carrez clarification step.
Quantitative analysis of Hydroxymethylfurfural in honey using a Chromolith® HighResolution RP-18e column without the common Carrez clarification step.
Quantitative analysis of Hydroxymethylfurfural in honey using a Chromolith® HighResolution RP-18e column without the common Carrez clarification step.
Quantitative analysis of Hydroxymethylfurfural in honey using a Chromolith® HighResolution RP-18e column without the common Carrez clarification step.
查看所有结果