材料
PVC housing
PVDF membrane
品質等級
無菌
non-sterile
產品線
Millex®
特點
holdup volume< 100 μL
hydrophilic
製造商/商標名
Millex®
參數
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
技術
analytical sample preparation: suitable
高度
25 mm
直徑
25 mm
過濾面積
3.9 cm2
容積
100 mL
基質
Durapore®
孔徑
5.0 μm
輸入
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
接頭
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
運輸包裝
ambient
一般說明
具有Durapore(PVDF)滤膜的未灭菌 Millex® 针式过滤器概述
•低蛋白吸附率,可最大程度减少与样品的相互作用并最大程度地提高回收率
•与水性和温和的有机溶液兼容
•提供0.22 μm和0.45 μm的孔径和三种直径,以满足您的应用需求
•外壳材料是聚丙烯或高密度聚乙烯(HDPE),可萃取物含量低,化学相容性广
提供多种包装尺寸:
以NS(------- Ns)结尾的SKU:50个/包
以 NL(------- NL)结尾的SKU:100个/包
以 TL(------- TL)结尾的SKU:100个/包这些针头式过滤器有一个管出口
以 NB(------- Nb)结尾的 SKU:250个/包
以NK(-------NK)结尾的SKU:1000个/包
应用:
在进行 UHPLC、HPLC、LC-MS 和质谱之前的样品过滤;溶剂过滤;生物样品和蛋白质溶液过滤
•低蛋白吸附率,可最大程度减少与样品的相互作用并最大程度地提高回收率
•与水性和温和的有机溶液兼容
•提供0.22 μm和0.45 μm的孔径和三种直径,以满足您的应用需求
•外壳材料是聚丙烯或高密度聚乙烯(HDPE),可萃取物含量低,化学相容性广
提供多种包装尺寸:
以NS(------- Ns)结尾的SKU:50个/包
以 NL(------- NL)结尾的SKU:100个/包
以 TL(------- TL)结尾的SKU:100个/包这些针头式过滤器有一个管出口
以 NB(------- Nb)结尾的 SKU:250个/包
以NK(-------NK)结尾的SKU:1000个/包
应用:
在进行 UHPLC、HPLC、LC-MS 和质谱之前的样品过滤;溶剂过滤;生物样品和蛋白质溶液过滤
过滤器编码:SV
包裝
非无菌
規格
仅供一般实验室使用
外觀
色码:透明入口/透明出口
法律資訊
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
其他客户在看
Acta neuropathologica communications, 7(1), 214-214 (2019-12-22)
Degeneration of synapses in Alzheimer's disease (AD) strongly correlates with cognitive decline, and synaptic pathology contributes to disease pathophysiology. We recently observed that the strongest genetic risk factor for sporadic AD, apolipoprotein E epsilon 4 (APOE4), is associated with exacerbated