文件
SLHVBZ5
Millipore
Millex® PVDF 针式过滤器
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic
别名:
0.45 μm PVDF针式过滤器, Durapore® PVDF针式过滤器, Millex-HV针式过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
材料
PVDF membrane
glass fiber prefilter
high-density polyethylene housing
品質等級
無菌
non-sterile
產品線
Millex®
特點
holdup volume 200 μL
hydrophilic
製造商/商標名
Millex®
參數
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
技術
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
高度
21 mm
直徑
25 mm
過濾面積
3.9 cm2
容積
100 mL
基質
Durapore®
孔徑
0.45 μm
輸入
particle-laden solution(s)
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
接頭
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
運輸包裝
ambient
一般說明
滤器编码:HV/PB
自动化兼容性未灭菌 Millex® 针头式过滤器:
-旨在为溶解和其他自动样品制备应用提供有效的过滤
-圆顶外壳可确保过滤器可靠地运输
-提供各种滤膜类型和孔径,包括带有预过滤器的单元,用于装载了颗粒的样品。
-可提供散装或输送管,可与自动过滤器更换系统一起使用
-Luer-Lok 连接经过优化,可精确对准和匹配
提供2种包装尺寸:
-以NZ(-------NZ)结尾的SKU:200包预装在8个管中,每管25个。
-以NK(-------NK)结尾的SKU:1000个/包,以大包装形式提供
应用:
-药物溶出度测试
-自动化样品制备
-澄清含高浓度颗粒的溶液
應用
孔径 0.45 µm,直径 25 mm,带有玻璃纤维预滤器的 Millex-HV Durapore®(PVDF)滤膜,亲水性,圆顶外壳
包裝
8管,每个管含25个装置
規格
仅供一般实验室使用
外觀
色码:天然色入口/天然色出口
其他說明
自动化兼容性:是
法律資訊
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany