主要文件
Z683620
无针头 PP/PE 注射器
luer lock tip, centered, capacity 20 mL, graduated, 1 mL, non-sterile
别名:
polypropylene syringes
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
42142600
NACRES:
NB.03
价格与库存信息目前不能提供
無菌
non-sterile
特點
graduated 1 mL
包裝
pkg of 100 ea bulk packed
容量
20 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
这些带有Luer尖端的聚丙烯注射器可以与任何尺寸的针头一起使用。这些一次性注射器的刚性聚乙烯柱塞尺寸略微偏大,从而在半柔性PP筒的壁上形成紧密密封,并且可提供非常平滑的拉伸。未添加污染润滑剂。
除散装包装产品外,注射器均单独包装(无菌);散装都以塑料袋(非无菌)包装提供。
单独订购针头。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
相关内容
PFAS,也被称为“永久化学物质”,会在环境中永久性存在,威胁人类健康。我们提供PFAS定量的环境监测工具,助力研究人员、监管人员和实验室的PFAS检测。
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
查看所有结果