主要文件
SLCR033
Millipore
Millex亲水PTFE针式过滤器
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, non-sterile
别名:
0.45 μm PTFE针式过滤器, Millex-LCR针式过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
价格与库存信息目前不能提供
物料
PTFE membrane
polypropylene housing
无菌性
non-sterile
产品线
Millex
特点
holdup volume≤ 80 μL (after air purge)
hydrophilic
制造商/商品名称
Millex
参数
45 °C max. temp.
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
技术
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
高度
27 mm
直径
33 mm
过滤面积
4.5 cm2
体积
100 mL
颜色
light blue
孔径
0.45 μm
输入
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
泡点
≥1.6 bar, air with water at 23 °C
配件
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
相关类别
一般描述
过滤器编码:LCR
HPLC 经认证可用于低浓度的吸收紫外线的溶出物
SLCR033NS代替SLCR025NS
SLCR033NB代替SLCR025NB
SLCR033NK代替SLCR025NK
MILLEX LCR 针头式过滤器是一种非无菌、经过HPLC验证的针头式过滤器,含有 0.20µm 亲水PTFE (聚四氟乙烯)膜。该针头式过滤器建议用于过滤10-100毫升(mL)体积,从而在仪器分析以前去除颗粒。一次性过滤器可以去除大于膜额定孔径的颗粒′。
特点和优势
  • 经过HPLC验证 可用于低浓度的 吸收紫外线的溶出物
  • 亲水PTFE 膜具有低分析物结合特性和广泛的溶剂相容性, 可过滤水性和有机溶剂
  • 聚丙烯 外壳材料具有溶出物含量低、化学相容性广的特点。
  • 推荐的样品体积: 10-100mL
  • 浅蓝色条带易于鉴别
产品规格
仅供一般实验室使用
法律信息
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
商品
针头式膜滤器选择和验证方法,用于评估制药质量控制 (QC) 测试中由于膜滤器吸附而造成的分析物损失。
Syringe membrane filter selection and validation methods to assess analyte loss due to membrane filter adsorption in pharmaceutical quality control (QC) testing.
Syringe membrane filter selection and validation methods to assess analyte loss due to membrane filter adsorption in pharmaceutical quality control (QC) testing.
A new HPLC-RI method is proposed for the analysis of Lactose in milk using a Chromolith® NH2 column.
查看所有结果
相关内容
Filtration separates substances to reduce sample complexity and increase analyte purity, improving analytical results.