Merck
T8552
Sigma-Aldrich
Trichostatin A
≥98% (HPLC), from Streptomyces sp.
Synonym(e):
TSA, [R-(E,E)]-7-[4-(Dimethylamino)phenyl]-N-hydroxy-4,6-dimethyl-7-oxo-2,4-heptadienamid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H22N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
302.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
Biologische Quelle
Streptomyces sp.
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Löslichkeit
methanol: soluble 1.90-2.10 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: insoluble
acetone: slightly soluble
acetonitrile: soluble
benzene: slightly soluble
chloroform: slightly soluble
ethanol: soluble
ethyl acetate: slightly soluble
lower alcohols: soluble
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[C@H](\C=C(C)\C=C\C(=O)NO)C(=O)c1ccc(cc1)N(C)C
InChI
1S/C17H22N2O3/c1-12(5-10-16(20)18-22)11-13(2)17(21)14-6-8-15(9-7-14)19(3)4/h5-11,13,22H,1-4H3,(H,18,20)/b10-5+,12-11+/t13-/m1/s1
InChIKey
RTKIYFITIVXBLE-QEQCGCAPSA-N
Allgemeine Beschreibung
Trichostatin A (TSA) ist ein potenter und spezifischer Inhibitor der Aktivität der Histon-Deacetylase (HDAC). Es handelt sich um ein antimykotisches Antibiotikum mit zytostatischen und differenzierenden Eigenschaften in Säugetierzellkulturen.
Anwendung
Trichostatin A (TSA) wurde bei der Produktion von klonierten Mausembryonen verwendet. TSA wurde auch als Inhibitor der Histon-Deacetylase (HDAC) bei humanen LNCaP-Prostatakrebs-Zellen sowie bei MON- und HeLa-Zellen eingesetzt.
Biochem./physiol. Wirkung
Trichostatin A (TSA) hemmt die Histon-Deacetylase in Konzentrationen im Nanomolbereich; die resultierende Histon-Hyperacetylierung führt zu Chromatinrelaxierung und Modulation der Genexpression. Kann an der Zellzyklusprogression verschiedener Zelltypen beteiligt sein, induziert Zellwachstumsarrest sowohl in der G- als auch in der G/M-Phase; kann Apoptose induzieren. Verstärkt die Wirksamkeit von Antikrebsmitteln, die gegen die DNA gerichtet sind. Trichostatin A dient als epigenetischer Modifikator.
Trichostatin A hemmt die Histon-Deacetylase in Konzentrationen im Nanomolbereich; die resultierende Hyperacetylierung der Histone führt zu Chromatinrelaxierung und Modulation der Genexpression.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Diese Verbindung ist ein wichtiges Produkt für Forschungsarbeiten zur Apoptose und Genregulierung. Entdecken Sie weitere Apoptose- und Genregulierungs-Produkte. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie unter sigma.com/discover-bsm.
Angaben zur Herstellung
Trichostatin A ist in Methanol in einer Konzentration von 1,90–2,10 mg/ml löslich und ergibt eine klare, farblose bis schwach gelbe/hellbraune Lösung. Es ist auch in DMSO, DMF, Acetonitril, Ethanol und niederen Alkoholen löslich. Trichostatin A ist in Chloroform, Ethylacetat, Aceton und Benzol schwer löslich. In Wasser ist es allerdings unlöslich.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
D M Vigushin et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 7(4), 971-976 (2001-04-20)
Trichostatin A (TSA), an antifungal antibiotic with cytostatic and differentiating properties in mammalian cell culture, is a potent and specific inhibitor of histone deacetylase (HDAC) activity. The purpose of this study was to evaluate the antiproliferative and HDAC inhibitory activity
Cheng Liu et al.
Cancer research, 67(6), 2626-2631 (2007-03-17)
Recent evidence has accumulated that the dynamic histone methylation mediated by histone methyltransferases and demethylases plays key roles in regulation of chromatin structure and transcription. In the present study, we show that SET and MYND domain-containing protein 3 (SMYD3), a
Satoshi Kishigami et al.
The Journal of reproduction and development, 53(6), 1207-1215 (2007-10-17)
Without using sperm, artificial oocyte activation is essential for current assisted reproductive technologies, particularly somatic cell nuclear transfer and round spermatid injection. Strontium has been widely used as an activator of oocytes especially in the mouse, by which efficient oocyte
Teena Haritwal et al.
International journal of radiation biology, 95(4), 443-451 (2018-10-12)
Ionizing radiation is known to damage male reproductive system. Current study aims to study the mitigative effects of trichostatin A on male reproductive system and accompanying metabolite changes in testicular tissue of mice. Eight-week-old male C57 Bl/6J mice were exposed
Rachel Codd et al.
The international journal of biochemistry & cell biology, 41(4), 736-739 (2008-08-30)
Suberoylanilide hydroxamic acid (SAHA, vorinostat, Zolinza) and trichostatin A (TSA) are inhibitors of the Zn(II)-dependent class I and class II histone deacetylases (HDACs), which are enzymes that operate in concert with histone acetyltransferases (HATs) to regulate the acetylation status of