Merck
A3656
Sigma-Aldrich
5-Aza-2′-Desoxycytidin
≥97% (HPLC), powder, DNA methyltransferase inhibitor
Synonym(e):
2′-Desoxy-5-azacytidin, 4-Amino-1-(2-deoxy-β-D-ribofuranosyl)-1,3,5-triazin-2(1H)-on, Decitabin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H12N4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.21
Beilstein:
617982
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
product name
5-Aza-2′-Desoxycytidin, ≥97%
Qualitätsniveau
Assay
≥97%
Form
powder
Löslichkeit
acetic acid: water (1:1): 50 mg/mL
Ersteller
Eisai
SMILES String
NC1=NC(=O)N(C=N1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2
InChI
1S/C8H12N4O4/c9-7-10-3-12(8(15)11-7)6-1-4(14)5(2-13)16-6/h3-6,13-14H,1-2H2,(H2,9,11,15)/t4-,5+,6+/m0/s1
InChIKey
XAUDJQYHKZQPEU-KVQBGUIXSA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
5-Aza-2′-Desoxycytidin, auch bekannt als Decitabin, ist ein Mittel zur DNA-Hyphomethylierung, das die Differenzierung und Apoptose in leukämischen Zellen fördert. Es handelt sich um ein 2′-Desoxycytidin-Analogon, das eine DNA-Demethylierung oder Hemidemethylierung verursacht, welche die Genexpression durch „Öffnen“ der Chromatinstruktur regulieren kann, wodurch es empfindlicher für Nukleasen wird. Dieses Chromatin-Remodeling ermöglicht die Bindung der Transkriptionsfaktoren an die Promoterregionen und fördert den Aufbau des Transkriptionskomplexes und die anschließende Genexpression. Als epigenetischer Modifikator hemmt Decitabin die DNA-Methyltransferase-Aktivität, was zur DNA-Hypomethylierung und Genaktivierung führt. Die Reaktivierung von Genen wird weiter verstärkt, wenn die Demethylierung mit Histon-Hyperacetylierung kombiniert wird. Decitabin wird zur Behandlung von chronischer myelomonozytärer Leukämie, refraktärer Anämie, myelodysplastischem Syndrom und akuter myeloischer Leukämie verwendet.
5-Aza-2′-desoxycytidin ist ein DNA-hypomethylierender Wirkstoff, der die Differenzierung und Apoptose von Leukämiezellen stimuliert. Es ist ein 2′-desoxycytidin-Analogon. 5-Aza-2′-desoxycytidin wird zur Behandlung von chronischer myelomonozytärer Leukämie, zytischer Leukämie, refraktärer Anämie, myelodysplastischem Syndrom und akuter myeloischer Leukämie verwendet.
Anwendung
5-Aza-2′-desoxycytidin wurde als demethylierender Wirkstoff in Brustkrebs-Zelllinien, Chromatin, DNA und in der Promoterregion des p16-Gens verwendet.
Biochem./physiol. Wirkung
5′-Azadeoxycytidin bewirkt eine DNA-Demethylierung oder Hemi-Demethylierung. Die DNA-Demethylierung kann die Genexpression regulieren, indem die eine erhöhte Nukleasesensitivität aufweisende Chromatinstruktur „geöffnet“ wird. Dieses Remodellieren der Chromatinstruktur ermöglicht die Bindung der Transkriptionsfaktoren an die Promoterregionen, den Aufbau des Transkriptionskomplexes und die Genexpression. Decitabin ist ein epigenetischer Modifikator, der die DNA-Methyltransferase-Aktivität hemmt, was eine Remodellierung des „öffnenden“ Chromatins auslöst und eine DNA-Demethylierung (Hypomethylierung) und Genaktivierung zur Folge hat. Wenn die Demethylierung mit einer Histon-Hyperacetylierung verbunden ist, erfolgt eine synergistische Reaktivierung der Gene.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Diese Verbindung ist ein wichtiges Produkt für die Genregulationsforschung. Klicken Sie bitte hier, um weitere Produkte für die Genregulationsforschung zu entdecken. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie hier: sigma.com/discover-bsm.
Diese Verbindung wurde von Eisai entwickelt. Um weitere Pharma-entwickelte Verbindungen und zugelassene Therapeutika/Arzneimittelkandidaten anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Angaben zur Herstellung
Bei ordnungsgemäßer Zubereitung kann eine geringe Menge ungelöster Substanz zurückbleiben.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Zhen Liang et al.
Molecular cancer, 16(1), 96-96 (2017-05-28)
Current evidence indicates that miR-608 is widely down-regulated in various malignant tumors including liver cancer, colon cancer, lung cancer and glioma, and acts as a tumor suppressor by inhibiting cell proliferation, invasion and migration or by promoting apoptosis. The specific
Enhancement of chemotherapeutic efficacy in hypermethylator breast cancer cells through targeted and pharmacologic inhibition of DNMT3b
Sandhu R, et al.
Breast Cancer Research and Treatment, 131(2), 385-399 (2012)
Hypermethylation in the p16 promoter region in the carcinogenesis of endometrial cancer in Japanese patients
Yanokura M, et al.
Anticancer Research, 26(2A), 851-856 (2006)
Decitabine
Gore SD, et al.
Nature Reviews Drug Discovery (2006)
Vinay Koshy Varghese et al.
Life sciences, 232, 116668-116668 (2019-07-22)
Gene regulatory mechanisms determine the multistep carcinogenesis process. Two aspects of epigenetics are microRNA (miRNAs) and DNA methylation that regulate distinct biological mechanisms such as metastasis, apoptosis cell proliferation and induction of senescence. Although critical, the interplay between these two