Wichtige Dokumente
T103
Trifluperidol hydrochloride
Synonym(e):
4′-Fluoro-4-[4-hydroxy-4-(α,α,α-trifluoro-m tolyl)piperidino]butyrophenone hydrochloride, R 2498, Triperidol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
DMSO: ≥20 mg/mL
H2O: soluble
ethanol: moderately soluble
SMILES String
Cl.OC1(CCN(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CC1)c3cccc(c3)C(F)(F)F
InChI
1S/C22H23F4NO2.ClH/c23-19-8-6-16(7-9-19)20(28)5-2-12-27-13-10-21(29,11-14-27)17-3-1-4-18(15-17)22(24,25)26;/h1,3-4,6-9,15,29H,2,5,10-14H2;1H
InChIKey
VYGQXRZAHIZHQV-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... DRD1(1812) , DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815) , DRD5(1816)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges