Wichtige Dokumente
EPI005
Histone Deacetylase 3 (HDAC3) Inhibitor Screening Kit
100 assays in 96 well plates
About This Item
Empfohlene Produkte
Verwendung
100 assays in 96 well plates
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... HDAC3(8841)
mouse ... HDAC3(15183)
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Simple, sensitive, and reliable assay
- Simple procedure; takes ~60 min
- Utilizes fluorometric methods
- Sample type: candidate HDAC3 inhibitors
- Suitable for screening HDAC3 inhibitors
- Suitable for individual tests or high throughput assays and kinetic studies
- Convenient 96-well microplate format
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)