Wichtige Dokumente
647926-M
Sigma-Aldrich
InSolution Trichostatin A, Streptomyces sp., Calbiochem
InSolution, ≥98%, reversible inhibitor of histone deacetylase
Synonym(e):
InSolution Trichostatin A, Streptomyces sp., Calbiochem, 4,6-Dimethyl-7-[p-dimethylaminophenyl]-7-oxahepta-2,4-dienohydroxamsäure, HDAC-Inhibitor IX, TSA
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H22N2O3
Molekulargewicht:
302.37
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Ein potenter und reversibler Inhibitor der Histon-Deacetylase. Blockiert die Zellzyklusprogression in der Phase G1 in HeLa-Zellen und führt zu einem 12-fachen Anstieg der intrazellulären Spiegel von Gelsolin. Veranlasst die Umkehrung onkogener ras-veränderter NIH 3T3-Zellen in eine normale Morphologie. Hemmt die IL-2-Genexpression (IC50 = 73 nM) in Jurkat-Zellen und zeigt immunsuppressive Wirkung in einem Mausmodell.
Biochem./physiol. Wirkung
Primäres Ziel
Histon-Deacetylase
Ziel-IC50: 73 nM hemmt die IL-2-Genexpression in Jurkat-Zellen
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Physikalische Form
Eine 10-mM-Lösung (500 µg/165 µl) von Trichostatin A, Streptomyces sp. (Best.-Nr. 647925) in DMSO.
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C).
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)