주요 문서
282022
Sigma-Aldrich
Acetic acid-13C2
99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 MG
₩337,894
1 G
₩776,069
₩337,894
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
250 MG
₩337,894
1 G
₩776,069
About This Item
Linear Formula:
13CH313CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
62.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩337,894
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
vapor density
2.07 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
11.4 mmHg ( 20 °C)
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
99% (CP)
양식
liquid
autoignition temp.
800 °F
expl. lim.
16 %
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
density
1.083 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+2
SMILES string
[13CH3][13C](O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1+1,2+1
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-ZDOIIHCHSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
104.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
40 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)