주요 문서
279307
Sigma-Aldrich
Acetic acid-2-13C
99 atom % 13C
동의어(들):
13C Labeled acetic acid, Glacial acetic acid-2-13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩582,509
₩582,509
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩582,509
About This Item
Linear Formula:
13CH3CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
61.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩582,509
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
분석
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.372 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
density
1.066 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
SMILES string
[13CH3]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1+1
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-OUBTZVSYSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
104.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
40 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)