주요 문서
490636
Sigma-Aldrich
Sodium propionate-13C3
99 atom % 13C
동의어(들):
Propionic acid-13C3 sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩1,906,881
₩1,906,881
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩1,906,881
About This Item
Linear Formula:
13CH313CH213CO2Na
CAS Number:
Molecular Weight:
99.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩1,906,881
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
99 atom % 13C
양식
solid
기술
mass spectrometry (MS): suitable
mp
285-286 °C (lit.)
질량 이동
M+3
SMILES string
[13CH3][13CH2][13C](=O)O[Na]
InChI
1S/C3H6O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1;
InChI key
JXKPEJDQGNYQSM-HCULJTSZSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)