주요 문서
279293
Sigma-Aldrich
Sodium acetate-1-13C
99 atom % 13C
동의어(들):
Acetic acid-1-13C sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩207,263
₩207,263
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩207,263
About This Item
Linear Formula:
CH3 13CO2Na
CAS Number:
Molecular Weight:
83.03
Beilstein:
4335203
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩207,263
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
양식
solid
기술
protein expression: suitable
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+1
저장 온도
room temp
SMILES string
[Na+].C[13C]([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i2+1;
InChI key
VMHLLURERBWHNL-CGOMOMTCSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.