주요 문서
809616
Sigma-Aldrich
5-Hydroxyindole-3a,4,5,6,7,7a-13C6-3-acetic acid
≥98 atom % 13C, ≥98% (CP)
동의어(들):
5-Hydroxyindoleacetic-13C6 acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩678,020
₩678,020
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩678,020
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C6C4H9O3N
Molecular Weight:
197.14
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩678,020
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
≥98 atom % 13C
Quality Level
분석
≥98% (CP)
양식
powder
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+6
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[13C]1=[13C][13C]=[13C]2[13C](C(CC(O)=O)=CN2)=[13C]1
InChI
1S/C10H6NO3/c12-7-1-2-9-8(4-7)6(5-11-9)3-10(13)14/h5,11-12H,3H2,(H,13,14)/i1+1,2+1,4+1,7+1,8+1,9+1
InChI key
GBNXWGPEQZOYAA-HGVMTKQCSA-N
관련 카테고리
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)