주요 문서
279404
Sigma-Aldrich
Formic acid-13C
95 wt. % in H2O, 99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H13CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
47.02
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
분석
99% (CP)
농도
95 wt. % in H2O
bp
100.8 °C (lit.)
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
density
1.246 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
SMILES string
[H][13C](O)=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)/i1+1
InChI key
BDAGIHXWWSANSR-OUBTZVSYSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameSkull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
123.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
51 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)