由来生物
Saccharomyces cerevisiae
品質水準
アッセイ
≥85% based on Mol. Wt. 12,588 basis
フォーム
powder
分子量
12,588 Da
テクニック
cell based assay: suitable
溶解性
water: 10 mg/mL, clear, red to red-brown (dark red)
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
cell analysis
保管温度
−20°C
遺伝子情報
Saccharomyces cerevisiae ... CYC1(853507)
詳細
Cytochrome c (Cytc) comprises 104 amino acids and is a nuclear-encoded mitochondrial protein. This peripheral membrane protein is in spherical shape and has a molecular weight of 12,000 Da.
アプリケーション
Cytochrome c from Saccharomyces cerevisiae has been used in oocyte injection to induce caspase-3 activation and p38 MAPK (mitogen-activated protein kinase). It has also been used to analyze the aerobic reactions of nitric oxide.
生物化学的/生理学的作用
シトクロムCは細胞内で二価鉄状態と三価鉄状態との間を容易に移動し、高効率の生物学的電子輸送体として作用します。植物と動物のいずれにおいても、細胞酸化に非常に重要な役割を果たします。一般的には普遍的な呼吸の触媒とみなされており、呼吸基質と酸素の間の必須な電子架橋を形成します。出芽酵母(S. cerervisiae)におけるシトクロムcの細胞分布の追跡により、高等生物にみられるアポトーシスに非常によく似た過程であるプログラムされた細胞死にミトコンドリアが強く関与していることが実証されています。
Cytochrome c (Cytc) participates in mitochondrial electron transport and intrinsic type II apoptosis. It plays a key role in aerobic energy production. This multi-functional enzyme serves as a single electron carrier. Cytc helps in the formation of the apoptosome.
品質
天然型タンパク質です。変性させないようご注意ください。精製中に人為的な酸化, 還元は行っていません。多少の還元型シトクロムCを含有します。
調製ノート
TCAを使用せずに調製されています。
その他情報
アプリケーション
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C2436-100MG:
C2436-BULK:
C2436-VAR:
C2436-250MG:
C2436-25MG:
C2436-5MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Basic Properties of the p38 Signaling Pathway in Response to Hyperosmotic Shock
PLoS ONE, 10(9) (2015)
Membrane Proteins
The Membranes of Cells, 219-268 (2016)
Reactions of nitric oxide with mitochondrial cytochrome c: a novel mechanism for the formation of nitroxyl anion and peroxynitrite
The Biochemical Journal, 332(1), 9-19 (1998)
The multiple functions of cytochrome c and their regulation in life and death decisions of the mammalian cell: from respiration to apoptosis
Mitochondrion, 11(3), 369-369 (2011)
Biotechnology for biofuels, 11, 211-211 (2018-08-01)
We previously reversed methanogenesis in microbial fuel cells (MFCs) to produce electricity for the first time from methane by combining an engineered archaeal strain that produces methyl-coenzyme M reductase from unculturable anaerobic methanotrophs (to capture methane and secrete acetate) with
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)