Merck
HPLCによる結合エストロゲンの分析、Discovery® HS C18
HPLCによる結合エストロゲンの分析、Discovery® HS C18 application for HPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
β-エストラジオール 3-(β-D-グルクロニド) ナトリウム塩
β-エストラジオール 3-(β-D-グルクロニド) 17-スルファート 二カリウム塩
3-硫酸β-エストラジオール ナトリウム塩
≥93%
エストロン3-(β-D-グルクロニド) ナトリウム塩
エストリオール
meets USP testing specifications
β-エストラジオール 3,17-ジスルファート 二カリウム塩
≥95%
α-エストラジオール
powder, ≥98% (TLC)
β-エストラジオール 17-(β-D-グルクロニド) ナトリウム塩
3-硫酸エストリオール ナトリウム塩
≥98% (TLC)
エストロン
meets USP testing specifications
3-硫酸エストロン ナトリウム塩
contains ~35% Tris as stabilizer
17β-エストラジオール 溶液
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Estriol solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Estrone solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Discovery® HS C18 HPLCカラム
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
Discovery HS C18, 15 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (568522-U)
mobile phase
[A] 10 mM potassium phosphate (pH 7.01 unadjusted); [B] acetonitrile; [C] methanol
gradient
80% A, 15% B, 5% C, held for 5 min; to 40% A, 45% B, 15% C in 20 min; held for 5 min
flow rate
1 mL/min
column temp.
30 °C
detector
UV, 220 nm
injection
10 μL
sample
10 μg/mL each in 60/40, water:acetonitrile