由来生物
synthetic
アッセイ
≥95%
形状
powder
テクニック
inhibition assay: suitable
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
[K].[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(OS(O)(=O)=O)ccc24)OS(O)(=O)=O
InChI
1S/C18H24O8S2.K.H/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(25-27(19,20)21)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)26-28(22,23)24;;/h3,5,10,14-17H,2,4,6-9H2,1H3,(H,19,20,21)(H,22,23,24);;/t14-,15-,16+,17+,18+;;/m1../s1
InChI Key
CPIZVUIARARPNO-LBARCDFESA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
E1636-25MG:
E1636-500MG:
E1636-50MG:
E1636-VAR:
E1636-100MG:
E1636-BULK:
試験成績書(COA)