Merck
V900826
Sigma-Aldrich
酢酸パラジウム(II)
Vetec, reagent grade, 98%
別名:
Pd(OAc)2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Pd(OCOCH3)2
CAS番号:
分子量:
224.51
Beilstein:
6086766
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
reagent grade
品質水準
製品種目
Vetec
アッセイ
98%
mp
216.3-223.7 °C (dec.)
SMILES記法
CC(O[Pd]OC(C)=O)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Pd/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
InChI Key
YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
V900826-BULK:
V900826-VAR:
V900826-5G:
V900826-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jinyue Ding et al.
Nature communications, 5, 5474-5474 (2014-11-19)
Non-aromatic nitrogen- and oxygen-containing heterocycles such as piperidines and pyrans are prevalent components of natural products and pharmaceutical drugs. Although it has been a workhorse as a synthetic method for assembling unsaturated sp(2)-hybridized substrates, transition metal-catalysed cross-coupling chemistry is traditionally