Merck
900275
Sigma-Aldrich
(t-Bu)PhCPhos
95%
別名:
2-[(tert-Butyl)phenylphosphino]-2′,6′-bis(N,N-dimethylamino)biphenyl
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥45,000
1 G
¥130,000
¥45,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥45,000
1 G
¥130,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H33N2P
CAS番号:
分子量:
404.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.22
¥45,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
mp
112 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
P(C(C)(C)C)(c2c(cccc2)c3c(cccc3N(C)C)N(C)C)c1ccccc1
InChI
1S/C26H33N2P/c1-26(2,3)29(20-14-9-8-10-15-20)24-19-12-11-16-21(24)25-22(27(4)5)17-13-18-23(25)28(6)7/h8-19H,1-7H3
InChI Key
HTHOMNNVAUPLKK-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
(t-Bu)PhCPhos is the Pd G3 complex, from the Buchwald group offers best-in-class performance in the arylation of sterically hindered primary amines.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900275-250MG:
900275-VAR:
900275-1G:
900275-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Paula Ruiz-Castillo et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(8), 3085-3092 (2015-02-05)
We report the Pd-catalyzed arylation of very hindered α,α,α-trisubstituted primary amines. Kinetics-based mechanistic analysis and rational design have led to the development of two biarylphosphine ligands that allow the transformation to proceed with excellent efficiency. The process was effective in