APIファミリー
fluorouracil
メーカー/製品名
USP
mp
282-286 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)
InChI Key
GHASVSINZRGABV-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... TYMS(7298)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Flucytosine
- Flucytosine Capsules
- Fluorouracil
- Fluorouracil Cream
- Fluorouracil Injection
- Fluorouracil Topical Solution
アナリシスノート
その他情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1279000-250MG:
試験成績書(COA)