スキップする
1287620
USP
Gadoterate Meglumine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
1-Deoxy-1-(methylamino)-d-glucitol hydrogen[1,4,7,10-tetraacetato(4-)-kN1,kN4,kN10,kO1,kO4,kO7,kO10]gadolinate(1-)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
200 mg
カートの在庫状況を確認する
¥105,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C16H25GdN4O8 · C7H17NO5
CAS番号:
分子量:
753.86
MDL number:
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
¥105,000
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
gadoterate meglumine
packaging
pkg of 200 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
format
neat
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Gadoterate Meglumine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
116325310652541622044
USP
USP
1287620
Gadoterate Meglumine
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
packaging
pkg of 200 mg
packaging
pkg of 100 mg
packaging
-
packaging
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
API family
gadoterate meglumine
API family
dapagliflozin
API family
bendamustine
API family
stearylpyridinium chloride
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)