Merck
1279021
USP
イソバルビツル酸
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2,4,5-トリヒドロキシピリミジン, 5-ヒドロキシウラシル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥190,900
¥190,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥190,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H4N2O3
CAS番号:
分子量:
128.09
Beilstein:
127205
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥190,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
fluorouracil
メーカー/製品名
USP
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H4N2O3/c7-2-1-5-4(9)6-3(2)8/h1H2,(H2,5,6,8,9)
InChI Key
FQXOOGHQVPKHPG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Fluorouracil Related Compound B USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Fluorouracil
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1279021-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)