Merck
1279019
USP
バルビツル酸
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2,4,6-トリヒドロキシピリミジン, マロニル尿素
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥190,900
¥190,900
出荷予定日2025年4月16日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥190,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H4N2O3
CAS番号:
分子量:
128.09
Beilstein:
120502
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥190,900
出荷予定日2025年4月16日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
fluorouracil
フォーム
powder
メーカー/製品名
USP
mp
248-252 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
O=C1CC(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C4H4N2O3/c7-2-1-3(8)6-4(9)5-2/h1H2,(H2,5,6,7,8,9)
InChI Key
HNYOPLTXPVRDBG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Fluorouracil Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Fluorouracil
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
302.0 °F - closed cup
引火点(℃)
150.00 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
1279019-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)