Merck
F0250000
5-フルオロウラシル
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2,4-ジヒドロキシ-5-フルオロピリミジン, 5-FU, 5-フルオロ-2,4(1H,3H)-ピリミジンジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
35 MG
¥25,400
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
35 MG
¥25,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H3FN2O2
CAS番号:
分子量:
130.08
Beilstein:
127172
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
fluorouracil
メーカー/製品名
EDQM
mp
282-286 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)
InChI Key
GHASVSINZRGABV-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... TYMS(7298)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Fluorouracil EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
F0250000:
F0250000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
André Bp van Kuilenburg et al.
Pharmacogenomics, 14(7), 799-811 (2013-05-09)
5-fluorouracil (5-FU) remains the cornerstone of all currently applied regimens for the treatment of patients with cancers of the gastrointestinal tract, breast, and head and neck. Unfortunately, a large variation in the clearance of 5-FU has been observed between patients
Tania Diaz et al.
Journal of surgical oncology, 109(7), 676-683 (2014-02-11)
Surgery is the standard treatment for colorectal cancer (CRC), and adjuvant chemotherapy has been shown to be effective in stage III but less so in stage II. We have analyzed the expression of the miR-200 family in tissue samples from
Guido Deboever et al.
Clinical colorectal cancer, 12(1), 8-14 (2012-10-30)
Most chemotherapy regimens in colorectal cancer treatment are 5-fluorouracil (5-FU)/leucovorin or capecitabine-based. Cardiotoxicity is a less common but potentially lethal complication of 5-FU or capecitabine treatment, and some physicians might be unfamiliar with treatment alternatives. Rechallenging should be avoided because
John M L Ebos et al.
EMBO molecular medicine, 6(12), 1561-1576 (2014-11-02)
Thousands of cancer patients are currently in clinical trials evaluating antiangiogenic therapy in the neoadjuvant setting, which is the treatment of localized primary tumors prior to surgical intervention. The rationale is that shrinking a tumor will improve surgical outcomes and
A Dudley et al.
Oncogene, 33(41), 4952-4960 (2013-10-22)
Glioblastoma (GBM) is the most common and invasive adult brain cancer. The rapid invasion of cancer cells into the normal brain is a major cause of treatment failure, yet the mechanisms that regulate this process are poorly understood. We have