251800
Daunorubicin, Hydrochloride
Potent cell-permeable anticancer agent whose potential target site may be mitochondrial cytochrome c oxidase.
別名:
Daunorubicin, Hydrochloride, Daunomycin, HCl
フォーム
crystalline solid
有効性
≥840 g/kg
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
色
red
溶解性
aqueous buffer: soluble
methanol: soluble
water: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
InChI
1S/C27H29NO10.ClH/c1-10-22(30)14(28)7-17(37-10)38-16-9-27(35,11(2)29)8-13-19(16)26(34)21-20(24(13)32)23(31)12-5-4-6-15(36-3)18(12)25(21)33;/h4-6,10,14,16-17,22,30,32,34-35H,7-9,28H2,1-3H3;1H/t10-,14-,16-,17-,22+,27-;/m0./s1
InChI Key
GUGHGUXZJWAIAS-QQYBVWGSSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
DNA synthesis, RNA synthesis
警告
再構成
その他情報
Papadopoulou, L.C., and Tsiftsoglou, A.S. 1993. Cancer Res. 53, 1072.
Skladanowski, A., and Konopa, J. 1993. Biochem. Pharmacol.46, 375.
Wolff, M., and Jelkmann, W. 1993. Ann. Hematol. 66, 27.
Bellec, F., et al. 1992. Flow Cytometry 13, 880.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
251800-100MG:
251800-MG:
251800-1GM:
251800-0MG:
251800-5MG:
試験成績書(COA)