Merck
Z226262
Nucleosil® CN HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
別名:
Cyanopropyl HPLC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥121,000
¥121,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥121,000
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
¥121,000
Check Cart for Availability
認証
suitable for USP L10
品質水準
製品種目
Nucleosil®
特徴
endcapped: no
メーカー/製品名
Nucleosil®
標識化の程度
5% Carbon loading
パラメーター
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
25 cm × 4.6 mm
表面積
350 m2/g
Matrix
cyano
マトリックス活性基
cyano phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
100 Å
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Nucleosil is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
ガードカートリッジ
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. What is/are the storage solvent(s)? What should I store it in and clean it with for using in reverse-phase?
    1 回答
    1. Reverse the orientation of the column. Flush for a few minutes with a 20% aqueous solution of the organic used in the analysis to remove buffer salts. Flush for about 30 mins with 100% of the organic used in the analysis. The column can be stored with this organic solution. Before reusing the column, flush again for a few minutes with 20% organic to prevent precipitation of buffer salts.