¥122,000
Check Cart for Availability
おすすめの製品
製品名
Ascentis® ES-Cyano HPLC カラム, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L10
製品種目
Ascentis®
特徴
endcapped
メーカー/製品名
Ascentis®
包装
1 ea of
標識化の程度
10% Carbon loading
パラメーター
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
25 cm × 4.6 mm
表面積
450 m2/g
表面被覆率
2.5 μmol/m2
不純物
<5 ppm metals
Matrix
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
マトリックス活性基
cyano phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
100 Å
使用pH
1-8
アプリケーション
food and beverages
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
立体的に保護された相により、低pHの移動相に対して極めて安定しています。
ππおよび双極子・双極子相互作用化合物を含む、逆相モードでの選択性に対して有用です。HILICモードと順相のクロマトグラフィーにも使用できます。
ππおよび双極子・双極子相互作用化合物を含む、逆相モードでの選択性に対して有用です。HILICモードと順相のクロマトグラフィーにも使用できます。
特徴および利点
- 低pHでの安定性が改善されます
- クロマトグラフィーの逆相、HILIC、および順相モードで動作します
- 低MSブリード
- 水と100%相溶性です
- 3μmと5μmの粒子が用意されています
- 粒子の組成:タイプBシリカゲル
- 粒子の形状:球形
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Meiyun Shi et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 951-952, 129-134 (2014-02-22)
Aralia mandshrica is a well-known traditional Chinese medicine from Northeast China commonly used to treat digestive, circulatory and immune system disorders. Calenduloside E is one of its bioactive components currently under evaluation as a pure drug. In this study, a
Alex D Batista et al.
Talanta, 133, 142-149 (2014-12-02)
On-line sample pretreatment (clean-up and analyte preconcentration) is for the first time coupled to sequential injection chromatography. The approach combines anion-exchange solid-phase extraction and the highly effective pentafluorophenylpropyl (F5) fused-core particle column for separation of eight sulfonamide antibiotics with similar
Jan Soukup et al.
Journal of chromatography. A, 1374, 102-111 (2014-12-30)
Excess adsorption of water from aqueous acetonitrile mobile phases was investigated on 16 stationary phases using the frontal analysis method and coulometric Karl-Fischer titration. The stationary phases include silica gel and silica-bonded phases with different polarities, octadecyl and cholesterol, phenyl
Jakub Fibigr et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 120, 112-119 (2016-01-01)
A new high-performance liquid chromatography method using fused-core column for fast separation of resveratrol and polydatin has been developed and used for quality control of nutraceuticals with resveratrol and polydatin content. Retention characteristics (log k) were studied under different conditions