Merck
L4509
Sigma-Aldrich
ドデシル硫酸ナトリウム
Sodium dodecyl sulfate
ReagentPlus®, ≥98.5% (GC)
別名:
SDS, ドデシル硫酸 ナトリウム塩, ドデシル硫酸ナトリウム, ラウリル硫酸 ナトリウム塩, ラウリル硫酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥5,990
25 G
¥8,500
100 G
¥14,100
250 G
¥28,300
500 G
¥48,600
1 KG
¥71,700
¥5,990
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥5,990
25 G
¥8,500
100 G
¥14,100
250 G
¥28,300
500 G
¥48,600
1 KG
¥71,700
About This Item
化学式:
CH3(CH2)11OSO3Na
CAS番号:
分子量:
288.38
Beilstein:
3599286
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
eCl@ss:
39093306
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥5,990
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
由来生物
synthetic
品質水準
詳細
anionic
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥98.5% (GC)
フォーム
powder
分子量
micellar avg mol wt 18,000
凝集数
62
不純物
<2.0% water (Karl Fischer)
CMC
7-10 mM (20-25°C)
mp
204-207 °C (lit.)
転移温度
cloud point >100 °C
溶解性
water: soluble
密度
0.425 g/cm3
微量陽イオン
Na: 7.0-9.0%
HLB
40
SMILES記法
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI Key
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ドデシル硫酸ナトリウム(SDS)、あるいはラウリル硫酸ナトリウムは、有機化合物の硫酸エステルクラスに含まれる陰イオン性界面活性剤として広く知られています。界面活性剤としてのその有効性は、イオン条件とアニオン条件の両方に及びます。SDSは、タンパク質変性剤として重要な役割を果たし、タンパク質抽出やSDS-PAGEなどの手順においてタンパク質の可溶化と変性を促進します。タンパク質と脂質の電気泳動分離に有用であることから、さまざまな生物学的実験でこれらの分子を調べるために欠かせないものとなっています。このようなことから、ドデシル硫酸ナトリウムは、生化学および細胞生物学の研究分野における生体分子の研究に不可欠な要素であることが分かります。
アプリケーション
ドデシル硫酸ナトリウム(SDS)は、下記の用途で使用されています:
  • 選択的化合物に対する感受性に基づく腸内細菌株の特性評価[1]
  • 潜在的な皮膚刺激での27-kDaヒートショックタンパク質(HSP27)の核局在化の役割を評価するため、in vitroおよびin vivoでのヒト皮膚の処理[2]
  • ブタ心臓弁組織の脱細胞化[3]
  • In vitroでの精子の脱凝縮の誘導のため、精子の処理[4]
陰イオン界面活性剤
生物化学的/生理学的作用
ドデシル硫酸ナトリウム(SDS)は、生体膜の急速な破壊を促進します。通常、SDSは、核酸の精製に使用されるいくつかの試薬に含まれる主成分の1つとして用いられます。SDSは、RNアーゼおよびデオキシリボヌクレアーゼ(DNアーゼ)の活性を阻害することができます。[5]
特徴および利点
  • 細胞生物学および生化学の研究に適している
  • 多数の研究用途に適した高純度化学製品
その他情報
生化学の領域に関する追加情報を請求するには、このフォームに必要事項を入力してください。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
同等製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
338.0 °F
引火点(℃)
170 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L4509-1KG:
L4509-500G:
L4509-100G:
L4509-10G:
L4509-BULK:
L4509-6X100G:
L4509-25G:
L4509-250G:
L4509-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A rapid and reliable alternative to ISO 21528-1: 2004 for detection of Enterobacteriaceae
Joosten H, et al.
International Journal of Food Microbiology, 125(3), 344-346 (2008)
Resilient ribonucleases
RNA Methodologies: A Laboratory Guide for Isolation and Characterization, 32-45 (1993)
Sub-Micellar Concentration of Sodium Dodecyl Sulphate Prevents Thermal Denaturation Induced Aggregation of Plant Lectin, Jacalin
Lavanya V, et al
The Protein Journal, 36(1), 17-27 (2017)
Utility of light scatter in the morphological analysis of sperm
Zucker RM, et al.
Cytometry, 39-47 (1992)
Minimally immunogenic decellularized porcine valve provides in situ recellularization as a stentless bioprosthetic valve.
Iwai S, et al.
Journal of Artificial Organs : The Official Journal of the Japanese Society for Artificial Organs, 10(1), 29-35 (2007)
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー