Merck
50139-U
Supelco
LiChrospher® RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
別名:
TM=["LiChrospher"] C18 HPLC カラム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥130,000
¥130,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥130,000
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
¥130,000
Check Cart for Availability
製品名
LiChrospher® RP-18 HPLCカラム, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, endcapped
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L1
製品種目
LiChrospher®
特徴
endcapped
メーカー/製品名
LiChrospher®
包装
1 ea of
標識化の程度
21% Carbon loading
パラメーター
≤65 °C temperature
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
25 cm × 4.6 mm
表面積
350 m2/g
Matrix
octadecyl
silica particle platform
fully porous particle
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
100 Å
使用pH
2-7.5
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
LiChrosorb® RP-18 HPLCカラムは、L1 USPカラムに分類され、主として中性、酸性および弱塩基性化合物の逆相HPLCに使用されています。このカラムの粒子は全多孔性不整粒子であるため、信頼性ある結果が確保されます。
LiChrospher® RP-18 HPLCカラムは、信頼性がきわめて高く、用途が非常に広く、従来から製造されている球状シリカベースの指示体を有し、あらゆる分析分野で頻繁に見られる物質である中性、酸性および弱塩基性化合物の逆相クロマトグラフィー用に設計されています。このカラムは選択性と性能が最適であるため、これらのパラメーターは期間を問わずバッチ間で一定に保たれます。
アプリケーション
  • 慢性リンパ性白血病の新しい併用療法のさらなる探究のための血漿中のクロラムブシルとバルプロ酸の測定のための HPLC-UV および GC-MS 法。: この研究は、クロラムブシルとバルプロ酸の薬物動態を分析する新しいアプローチにおける LiChrospher® RP-18 HPLC カラムの効率を示し、慢性リンパ性白血病の治療における潜在的な併用療法の選択肢に関する重要なデータを提供します(Lipska et al., 2021)。
  • マウス血漿中のメトロニダゾールと 2-ヒドロキシメトロニダゾールの迅速な測定。: LiChrospher® RP-18 HPLC カラムを利用して、血漿中のメトロニダゾールとその代謝物を分析するための迅速かつ正確な方法を確立し、その薬理学的影響の理解を深め、より効果的な治療戦略をサポートします(Zemanova et al., 2022)。
  • ロピニロール塩酸塩の推定のための高性能液体クロマトグラフィー法の開発と検証へのケモメトリックスアプローチの適用。: パーキンソン病の治療戦略の改善を目的として、ロピニロール塩酸塩の測定のためのケモメトリックス強化法を最適化するための LiChrospher® RP-18 HPLC カラムの適用を示します(Fatima et al., 2019)。
  • テイコプラニン薬物物質および関連不純物に対する HPLC-MS/MS 法の適用、パート 2: 関連する不純物の同定。: この研究は、抗生物質治療における薬剤の純度と有効性を維持するために重要なテイコプラニンの詳細な不純物プロファイリングにおける LiChrospher® RP-18 HPLC カラムの能力を強調しています(Tengattini et al., 2019)。
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に最適なLiChropur試薬を見つけてください
法的情報
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–4/4 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. hello, is the column generation solution 0.1 ml of formic acid in 100 2-propanol?
    1 回答
    1. The column generation solution for this product is 0.1% formic acid in 99.9 mL of 2-propanol.
      Please view the link below: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/213/919/regeneracao-de-coluna.pdf
      役に立ちましたか?
  4. how to regenerate reversed phase column
    1 回答
    1. Please visit below link for the recommended column regeneration procedures: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/213/919/regeneracao-de-coluna.pdf