Merck
75746
Sigma-Aldrich
ドデシル硫酸ナトリウム
≥99.0% (GC), dust-free pellets
別名:
SDS, ドデシル硫酸 ナトリウム塩, ドデシル硫酸ナトリウム, ラウリル硫酸 ナトリウム塩, ラウリル硫酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)11OSO3Na
CAS番号:
分子量:
288.38
Beilstein:
3599286
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
eCl@ss:
39093306
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
詳細
anionic
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
rod
分子量
average mol wt 18,000
凝集数
62
損失
≤5% loss on drying
CMC
7-10 (lit.)
mp
204 - 207  °C (399 - 405 °F)
204-207 °C (lit.)
転移温度
cloud point >100 °C(lit.)
溶解性
H2O: soluble 0.29 gm in 10ml, clear, colorless
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
130 g/L at 20 °C (68 °F)
密度
1 g/cm3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤25 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Mg: ≤20 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
HLB
40(lit.)
SMILES記法
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI Key
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ドデシル硫酸ナトリウム(SDS)は、生化学研究において界面活性剤およびタンパク質変性剤の両方として使用される有機ナトリウム塩です。そのユニークな構造には、負に帯電した硫酸塩を有する長鎖脂肪族基が含まれており、タンパク質の変性に効果的な薬剤となっています。この特性は、タンパク質などの巨大分子を分離して分析するために使用される技術である電気泳動において特に役立ちます。負電荷を持つSDSは、タンパク質や脂質と相互作用してミセル構造を形成し、これらの生体分子を溶解させ安定化させやすくします。
アプリケーション
ドデシル硫酸ナトリウム(SDS)は、以下の用途に使用されています:
  • 負に帯電した界面活性剤として、界面活性剤安定化油エマルジョンの精密ろ過中のろ過流束およびメンブレン汚染に及ぼす影響の検討。
  • 植物抽出バッファーおよびウェスタンブロッティング用転写バッファーの成分として
  • 5× Laemmliサンプルバッファー(5× LB)ならびにドデシル硫酸ナトリウムポリアクリルアミドゲル電気泳動(SDS-PAGE)およびイムノブロッティング用の10× SDS泳動バッファーの成分として
陰イオン界面活性剤
生物化学的/生理学的作用
ドデシル硫酸ナトリウム(SDS)は、タンパク質の正電荷を帯びた残基や疎水性残基に、硫酸基やアルキル鎖を介して効果的に結合します。構造生物学およびタンパク質のフォールディング/アンフォールディング研究において重要な界面活性剤として機能します。SDSはタンパク質構造におけるα-ヘリックスの形成を刺激します。ウシ血清アルブミン(BSA)、β-ラクトグロブリン、α-ラクトアルブミン、ニワトリ卵白リゾチーム構造などのいくつかのタンパク質において、高濃度で協同的なアンフォールディングを促進することができます。 
特徴および利点
  • 重金属汚染が低濃度であることがテストで確認されているため、さまざまな用途に適合することが保証済み
  • アニオンとカチオンが微量濃度であることを検査済み
  • 生化学研究用途に最適な高純度の製品
その他情報
メルクの一連のバイオケミカル製品に関する追加情報につきましては、こちらのフォームに記入してください。
同等製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
338.0 °F
引火点(℃)
170 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
75746-VAR:
75746-BULK:
75746-250G:
75746-1KG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
D Wessel et al.
Analytical biochemistry, 138(1), 141-143 (1984-04-01)
A rapid method based on a defined methanol-chloroform-water mixture for the quantitative precipitation of soluble as well as hydrophobic proteins from dilute solutions (e.g., column chromatography effluents) has been developed. The effectiveness of this method is not affected by the
J Kamerbeek et al.
Journal of clinical microbiology, 35(4), 907-914 (1997-04-01)
Widespread use of DNA restriction fragment length polymorphism (RFLP) to differentiate strains of Mycobacterium tuberculosis to monitor the transmission of tuberculosis has been hampered by the need to culture this slow-growing organism and by the level of technical sophistication needed
K Fujimoto
Journal of cell science, 108 ( Pt 11), 3443-3449 (1995-11-01)
We propose a new electron microscopic method, the sodium dodecylsulphate (SDS)-digested freeze-fracture replica labeling technique, to study the two-dimensional distribution of integral membrane proteins in cellular membranes. Unfixed tissue slices were frozen with liquid helium, freeze-fractured, and replicated in a
The gross conformation of protein-sodium dodecyl sulfate complexes.
J A Reynolds et al.
The Journal of biological chemistry, 245(19), 5161-5165 (1970-10-10)
Kazuya Ishikawa et al.
Nature communications, 5, 5430-5430 (2014-11-13)
Pathogen effector proteins are delivered to host cells to suppress plant immunity. However, the mechanisms by which effector proteins function are largely unknown. Here we show that expression of XopP(Xoo), an effector of rice pathogen Xanthomonas oryzae pv. oryzae, in