Merck
SU860091
Supelco
Assembled screw cap with hole and TFE/rubber septum
black polypropylene hole cap, thread for 8-425, PTFE/rubber septum, for use with 11.6 × 32mm vial (standard opening), pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥4,850
¥4,850
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥4,850
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
¥4,850
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
PTFE/rubber septum
black polypropylene hole cap
特徴
closure type black polypropylene hole cap
包装
pkg of 100 ea
セプタム厚
1.3 mm
フィッティング
thread for 8-425
適合性
for use with 11.6 × 32mm vial (standard opening)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)