SU860076
穴を開けられるPTFE/シリコーンセプタムとスクリューキャップとの組合せ
black polypropylene hole cap, thread for 8-425, PTFE/silicone (red PTFE/white silicone), septum thickness 1.3 mm, for use with 2 mL vial (standard opening), pkg of 100 ea
別名:
Screw Cap with PTFE/Silicone Septum
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥8,260
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
おすすめの製品
物質
PTFE/silicone (red PTFE/white silicone)
black polypropylene hole cap
特徴
closure type black polypropylene hole cap
硬度
45 (Durometer: shore A)
包装
pkg of 100 ea
セプタム厚
1.3 mm
フィッティング
thread for 8-425
適合性
for use with 2 mL vial (standard opening)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Assembled screw cap with hole and PTFE/silicone septum may be used to minimise the risk of explosion of diazomethane, during preparation of diazomethane for gas chromatographic analysis.[1] It was also used to seal off the heat treated samples, during determination of sugar-amino acid reaction mechanisms using an automated solid-phase microextraction-gas chromatography-mass selective detection (AutoSPME-GC-MSD) approach.[2]
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Diazomethane preparation for gas chromatographic analysis.
Glastrup J.
Journal of Chromatography A, 827 (1), 133-136 (1998)
An Automated Solid-Phase Microextraction-Gas Chromatography-Mass Selective Detection Approach for the Determination of Sugar-Amino Acid Reaction Mechanisms.
Coleman WM and Lawson SN.
Journal of Chromatographic Science, 37 (10), 383-387 (1999)