SU860083
¥3,550
1 of 10
Supelco
27091-U
スクリューキャップ、PTFEライナー付きソリッドトップ、100個入り
854172
バイアル、スクリュートップ、褐色ガラス、1.5 mL、8-425スレッド
27083-U
バイアル、スクリュートップ、褐色ガラス(キャップは付属しません)
Z291641
12×32 mm標準スクリュースレッドオートサンプラーバイアル
27000
バイアル、スクリュートップ、PTFEライナー付き硬質Thermosetキャップ(緑色)付き、組立済み、100本入り
Z291633
SU860076
穴を開けられるPTFE/シリコーンセプタムとスクリューキャップとの組合せ
29373-U
Certified screw thread vials, amber, 9 mm thread, 12 x 32 mm
27046-U
バイアル、ネジ蓋式ポリプロピレンオープントップキャップ、 組立済み、 100個/パッケージ
854171
バイアル、スクリュートップ、透明ガラス製、1.5 mL
amber glass vial (standard opening)
closure type screw top vial
pkg of 100 ea
11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm
1.5 mL
thread for 8-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.
サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 3
SU860033
ショートスレッドオートサンプラー用バイアル, 褐色ガラス製
27052
スクリューキャップ, ポリプロピレン製, 穴開き
27261-U