CB_000233
1 of 10
Millipore
EZSTREAM1
EZ-Stream®真空ポンプ
Milli-Q
CF0F01205
Kit: Milli-Q® Organic-Free (RO feedwater)
WPB01423WA
Whirl-Pak® Pre-moistened Speci-Sponge® Bag
20734
Hamilton®シリンジ、700シリーズ、固定針
EZFITMIHE
EZ-Fit®マニホールドろ過ヘッド
XX6200006P
フィルター用ピンセット、先丸型、ステンレス鋼製
XF5423050
Millivac-Mini Vacuum Pump, 230 V
XX2504754
ファネルカバー、47 mm、シリコン製
MXPESPTCL
MicropreSure®サニタリーサンプリングバルブ
KN8978400000
Kontes® NMR tubes 3 mm diam., precision
black polypropylene septum (TEF/red rubber)
60 (Durometer: shore A)
pkg of 1 × 1000 ea (854984)
1.3 mm
8-425 thread
for use with 11.6 × 32mm vial (standard opening with 8-425 thread)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.