Merck
Z291706
Supelco
12×32 mm標準オートサンプラーバイアル、キャップ・セプタム付き、8-425ねじ
volume 2 mL, pre-assembled convenience pack, clear glass vial, PTFE/silicone septa
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥16,800
¥16,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥16,800
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
¥16,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
PTFE/silicone septa
clear glass vial
polypropylene cap
特徴
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
容量
2 mL
フィッティング
thread for 8-425
詳細
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type,in order to prevent contamination.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)