Merck
Z188808
Supelco
Black plastic caps
Solid top, white rubber liner, thread for 8-425, pkg of 1000 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1000 EA
¥39,400
¥39,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1000 EA
¥39,400
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
¥39,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
black phenolic cap
white rubber liner
特徴
closure type black phenolic solid top cap
包装
pkg of 1000 ea
NMR管直径
5 mm
フィッティング
thread for 8-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
オートクレーブ処理可能なこのキャップは、製品の安全性を極限まで保証するためにデザインされています。裏打ちは白色スチレンブタジエンゴムをPTFEで上張りしたものです。
It is autoclavable, easy sterilization, is used as a closure type for the containers used to contain substances in order to prevent contamination.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)