Merck
RAD147
radiello カートリッジ吸収剤
for sampling Phenolic Compounds (thermal desorption), matrix SS net (100 mesh, 4.8 mm diam.), Tenax-TA, pk of 20
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 EA
¥185,000
¥185,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 EA
¥185,000
About This Item
UNSPSCコード:
41104008
NACRES:
NB.24
¥185,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
認証
EPA TO-8
NIOSH 2549
OSHA 32
包装
pk of 20
メーカー/製品名
Radiello
テクニック
passive air sampling: suitable
Matrix
SS net (100 mesh, 4.8 mm diam.), Tenax-TA
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
for sampling Phenolic Compounds (thermal desorption)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Radielloカートリッジ吸着剤にはいくつかのタイプがあり、それぞれが、異なる化合物クラスのサンプリング専用になっています。 カートリッジの寸法は、長さが60 mm、直径が4.8または5.8 mmです。各カートリッジは、Radiello昇温脱離(TD)カートリッジ吸着剤を除き、1回だけ使用するように設計されています。
カートリッジは、ガラスまたはプラスチックチューブに密封され、透明なヒートシールされたポリエチレン袋に入っています。この密封チューブは、サンプリングから脱離/分析までの間の保管用に使用できます。カートリッジの各パッケージには、十分な数のバーコード付き粘着ラベルが付属しているため、サンプリング日時を簡単に追跡できます。
注記: Radielloシステムを使用して空気をサンプリングするには、カートリッジ吸着剤の他にRadiello拡散体と三角形の支持板を別途ご購入いただく必要があります。Radielloスターターキット(RADxxxS)は、サンプリングを実施するのに必要な部品をすべて含んでいます。
法的情報
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
免責事項
*Note: This product is not officially specified in the method, it may be suitable for use for the compound(s) listed in the method*
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Volatile organic compounds in air
Methods for the Determination of Hazardous Substances, 1-17 (1997)
Uptake rate behavior of tube-type passive samplers for volatile organic compounds under controlled atmospheric conditions
Walgraeve, C., et al.
Atmospheric Environment, 45 (32), 5872-5879 (2011)
Passive Sampling of Atmospheric Organic Contaminants
Esteve-Turrillas, F.A., et al.
Comprehensive Sampling and Sample Preperation, 1, 201-222 (2012)
P Bruno et al.
Waste management (New York, N.Y.), 27(4), 539-544 (2006-05-23)
Nuisance caused by odors is one of the most important problems for waste management plants. To control an odor nuisance, it must first be quantified. The analytical difficulties in odor measurements are related to the high number of volatile components
Rocco Rella et al.
The Science of the total environment, 487, 255-259 (2014-05-03)
The proofing treatment of the floor slabs with a solvent based material and successive treatment with epoxy resin resulted in significant air contamination in a primary school. The contamination caused illnesses in many occupants of school. The GC/MS investigations of
資料
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
プロトコル
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
関連コンテンツ
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.