Merck
PHL82680
Vicine
phyproof® Reference Substance
別名:
2,6-Diamino-5-(β-D-glucopyranosyloxy)-4(1H)-pyrimidinone, Divicine 5-(β-D-glucopyranoside, NSC 95092, Vicioside
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥124,000
¥124,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥124,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16N4O7
CAS番号:
分子量:
304.26
Beilstein:
44407
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥124,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2=C(N)NC(N)=NC2=O)O[C@H](CO)[C@H]1O
InChI
1S/C10H16N4O7/c11-7-6(8(19)14-10(12)13-7)21-9-5(18)4(17)3(16)2(1-15)20-9/h2-5,9,15-18H,1H2,(H5,11,12,13,14,19)/t2-,3-,4+,5-,9+/m1/s1
InChI Key
KGNGTSCIQCLKEH-SYCVNHKBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL82680-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)