Merck
R8004
Sigma-Aldrich
ローダミン123
Powder
別名:
2-(6-アミノ-3-イミノ-3H-キサンテン-9-イル)安息香酸 メチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C21H17ClN2O3
CAS番号:
分子量:
380.82
Beilstein:
6030951
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
product name
ローダミン123, mitochondrial specific fluorescent dye
品質水準
形状
powder
溶解性
ethanol: 1 mg/mL
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl[H].COC(=O)c1ccccc1C2=C3C=CC(=N)C=C3Oc4cc(N)ccc24
InChI
1S/C21H16N2O3.ClH/c1-25-21(24)15-5-3-2-4-14(15)20-16-8-6-12(22)10-18(16)26-19-11-13(23)7-9-17(19)20;/h2-11,22H,23H2,1H3;1H
InChI Key
MYFATKRONKHHQL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ローダミン 123 はレーザー色素として有用であり、選択的細胞増殖効果を有しています。ミトコンドリア膜電位の測定にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ローダミン 123 はフローサイトメトリーにおいて P-糖タンパク質(Pgp)の機能レポーターとして最も一般的に使用される蛍光色素です。ローダミン系蛍光色素の一つです。生細胞中のミトコンドリア生体エネルギー学の評価に最も多く使用されます。多剤耐性(MDR)タンパク質の機能アッセイは、がん治療の予後指標として MDR タンパク質発現量アッセイよりも優れています。Rh 123 は、PE-Cy5 およびAMCA (7-アミノ-4-メチルクマリン-3-酢酸)などの一般的なタンパク質標識色素と組み合わせても、蛍光干渉を伴うことなく複数パラメーター解析に使用することができます。最近の報告では、Rh 123 が多剤耐性タンパク質-1(MRP1)の基質である可能性が示されています。
Pgpの機能性レポ-タ-としてフロ-サイトメトリ-において最も一般的に使用される蛍光色素です。癌の治療においては、MDRタンパク質の機能分析がMDRタンパク質発現量よりも良い予後の指標です。Rh 123 は、PE-Cy5 および AMCA (7-アミノ-4-メチルクマリン-3-酢酸)等の一般的なタンパク質標識色素と組み合わせても蛍光干渉がなく、多パラメ-タ-解析に使用可能です。最近の報告で、Rh 123 はMRP1の基質であることも示されてます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
R8004-VAR:
R8004-100MG:
R8004-5MG:
R8004-25MG:
R8004-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S D Bernal et al.
Science (New York, N.Y.), 218(4577), 1117-1119 (1982-12-10)
Rhodamine-123, a cationic laser dye, markedly reduced the clonal growth of carcinoma cells but had little effect on nontumorigenic epithelial cells in vitro. This selective inhibitory effect of Rhodamine-123 on some carcinomas is unusual since known anticancer drugs, such as
Paul E Abraham et al.
The Plant journal : for cell and molecular biology, 103(2), 869-888 (2020-04-22)
Crassulacean acid metabolism (CAM) is a specialized mode of photosynthesis that offers the potential to engineer improved water-use efficiency (WUE) and drought resilience in C3 plants while sustaining productivity in the hotter and drier climates that are predicted for much
Role of Mitochondrial Metabolism in the Control of
Early Lineage Progression and Aging Phenotypes in
Adult Hippocampal Neurogenesis
Ruth Beckervordersandforth
Neuron (2016)
BAG5 Interacts with DJ-1 and Inhibits the NeuroprotectiveEffects of DJ-1 to Combat Mitochondrial Oxidative Damage
Li-xia Qin
Oxidative Medicine and Cellular Longevity (2017)
Advances in Pharmacology (1999)