Merck
405345
Sigma-Aldrich
トリフルオロメタンスルホン酸ルテチウム(III)
98%
別名:
トリフルオロメタンスルホン酸 ルテチウム(III)塩, ルテチウム(III)トリフラート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥35,500
¥35,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥35,500
About This Item
化学式:
(CF3SO3)3Lu
CAS番号:
分子量:
622.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥35,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
反応適合性
core: lutetium
reagent type: catalyst
SMILES記法
[Lu+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Lu/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
InChI Key
NRMNRSCGHRWJAK-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
405345-1G:
405345-VAR:
405345-BULK:
405345-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)