アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
光学純度
optical purity: ≥90% (HPLC, Marfey′s reagent)
テクニック
ligand binding assay: suitable
色
white
mp
245-246 °C
SMILES記法
N[C@H](CCCP(O)(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H12NO5P/c6-4(5(7)8)2-1-3-12(9,10)11/h4H,1-3,6H2,(H,7,8)(H2,9,10,11)/t4-/m1/s1
InChI Key
VOROEQBFPPIACJ-SCSAIBSYSA-N
遺伝子情報
mouse ... Grin2a(14811)
rat ... Grik1(29559) , Grin2a(24409) , Grin2b(24410) , Grin2c(24411) , Grin2d(24412)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A8054-5MG:
A8054-1MG:
A8054-BULK:
A8054-10MG:
A8054-.5MG:
A8054-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Rats and Blockade of Long-Term Potentiation in viva by the
IV-Methyl-D-Aspartate Receptor Antagonist AP5