安全性情報
O7256-1AMP
Supelco
AOCS No. 3 (RM-3)
certified reference material, ampule of 100 mg (Neat)
別名:
AOCS Reference Mixtures, F.A.M.E. RM-3混合物, 油スタンダード、AOCS
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 AMP
¥11,200
¥11,200
出荷予定日2025年4月03日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 AMP
¥11,200
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
¥11,200
出荷予定日2025年4月03日
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 100 mg (Neat)
ampule of 100 mg fatty acid methyl ester mixture
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
官能基
carboxylic acid
ester
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
弊社の動物および野菜由来の定量用標準物質ミックスは、the American Oil Chemists′ Society (AOCS) method Ce 1-62の要求事項に準拠しています。 各ミックスの組成は各製品下に列挙した油の脂肪酸分布と同等です。 Supelcoの商品名で販売されているAOCSミックスはRM-1、RM-2、等の名称です。
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Methyl arachidate 3 wt. %
    Methyl behenate 3 wt. %
    Methyl cis-13-docosenoate 20 wt. %
    Methyl linoleate 15 wt. %
    Methyl linolenate 3 wt. %
    Methyl myristate 1 wt. %
    Methyl oleate 45 wt. %
    Methyl palmitate 4 wt. %
    Methyl stearate 3 wt. %
    Methyl tetracosanoate 3 wt. %
    すべて表示 (10)
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
O7256-1AMP:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1