安全性情報
1893-1AMP
Supelco
GLC-30 FAME Mix
certified reference material, ampule of 100 mg (Neat)
別名:
脂肪酸メチルエステルMix
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 AMP
¥13,600
¥13,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 AMP
¥13,600
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
¥13,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 100 mg (Neat)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
multi-component solution
官能基
carboxylic acid
ester
輸送温度
dry ice
保管温度
-10 to -25°C
詳細
This quantitative mix is useful for determining relative retention times and approximating response factors.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Methyl decanoate 20 wt. %
    Methyl dodecanoate 20 wt. %
    Methyl myristate 20 wt. %
    Methyl octanoate 20 wt. %
    Methyl palmitate
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1893-1AMP:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Bonjour, peut-on ou doit-on diluer cette ampoule ?
    1 回答
    1. This FAME mix is a neat preparation of approximately equal amounts of each component. The material is typically diluted to working concentration with non-polar solvents such as hexane or dichloromethane prior to use.